Przejdź do
COM448642469
Combi-Blocks, Inc.
(R)-Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (1R,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
Synonim(y):
(R)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (1R,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C22H19O3N1Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.3
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18+,20+/m1/s1
Inchi Key
KAATUXNTWXVJKI-HBFSDRIKSA-N
Purity
95%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)