Przejdź do
COM448645429
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl beta-l-arabinopyranoside
Synonim(y):
benzyl beta-L-arabinopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H16O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.26
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C12H16O5/c13-9-7-17-12(11(15)10(9)14)16-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-15H,6-7H2/t9-,10-,11+,12-/m0/s1
Inchi Key
XUGMDBJXWCFLRQ-YFKTTZPYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)