Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H6O5N1Cl1Br1P1Na2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.45
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócInchi Code
1S/C8H6BrClNO4P.2Na.H2O/c9-5-1-4-7(2-6(5)10)11-3-8(4)15-16(12,13)14;;;/h1-3,11H,(H2,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Inchi Key
PSJXVLMWMGNPGY-UHFFFAOYSA-L
Purity
95%
Country of Origin
CN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?