Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

COM448655215

Combi-Blocks, Inc.

L-Ascorbic acid 2-phosphate sesquimagnesium salt hydrate

Synonim(y):

magnesium (2S)-2-hydroxy-2-((2S)-3-oxido-4,5-dioxotetrahydrofuran-2-yl)ethyl phosphate hydrate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H14O19P2Mg3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
597.09
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/2C6H8O9P.3Mg.H2O/c2*7-2(1-14-16(11,12)13)5-3(8)4(9)6(10)15-5;;;;/h2*2-3,5,7H,1H2,(H2,11,12,13);;;;1H2/q2*-1;3*+2;/p-4/t2*2-,3?,5+;;;;/m00..../s1

Inchi Key

FEAXZGQZBUMPJY-IFYAWLEYSA-J

Purity

98%

Country of Origin

CN

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów