Przejdź do
COM448655222
Combi-Blocks, Inc.
Chloranilic acid sodium salt hydrate
Synonim(y):
disodium 2,5-dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,4-diolate hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H2O5Cl2Na2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.96
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H2Cl2O4.2Na.H2O/c7-1-3(9)5(11)2(8)6(12)4(1)10;;;/h9,12H;;;1H2/q;2*+1;/p-2
Inchi Key
YIGQKCOOWBDIQP-UHFFFAOYSA-L
Purity
95%
Storage temp.
Freezer
Country of Origin
CN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)