Merck
COM448658285
Combi-Blocks, Inc.
16-Dehydropregnenolone
Synonim(y):
(3beta)-3-hydroxypregna-5,16-dien-20-one
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C21H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.47
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,6,15-16,18-19,23H,5,7-12H2,1-3H3/t15-,16-,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Inchi Key
YLFRRPUBVUAHSR-RRPFGEQOSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)