Przejdź do
COM448662278
Combi-Blocks, Inc.
D-Glucose 6-phosphate barium salt heptahydrate
Synonim(y):
barium ((2R,3S,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)methyl phosphate heptahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H25O16P1Ba1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
521.56
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H13O9P.Ba.7H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;;;;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;7*1H2/q;+2;;;;;;;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6?;;;;;;;;/m1......../s1
Inchi Key
GQZCKICVMITHND-JSOZFOLOSA-L
Purity
98%
Country of Origin
CN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)