Merck
COM448662849
Combi-Blocks, Inc.
Faropenem sodium hydrate
Synonim(y):
sodium (5R,6S)-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-7-oxo-3-[(2R)-tetrahydro-2-furanyl]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate hydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H16O6N1S1Na1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.32
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C12H15NO5S.Na.H2O/c1-5(14)7-10(15)13-8(12(16)17)9(19-11(7)13)6-3-2-4-18-6;;/h5-7,11,14H,2-4H2,1H3,(H,16,17);;1H2/q;+1;/p-1/t5-,6-,7+,11-;;/m1../s1
Inchi Key
FHSVCMPZCIOKGW-VIDQLUEFSA-M
Purity
98%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)