Przejdź do
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomócInchi Code
1S/C21H30N2O/c1-5-22(6-2)19-13-9-17(10-14-19)21(24)18-11-15-20(16-12-18)23(7-3)8-4/h9-16,21,24H,5-8H2,1-4H3
Inchi Key
WCIQBUVXZZYFJP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(4-diethylaminophenyl)methanol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.