Przejdź do
COM448668429
Combi-Blocks, Inc.
Diphenylammonium trifluoromethanesulfonate
Synonim(y):
trifluoromethanesulfonic acid compound with N,N-diphenylamine (1:1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H12O3N1S1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.3
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C12H11N.CHF3O3S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-10,13H;(H,5,6,7)
Inchi Key
MGEGQAUINMTPGX-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)