Merck
COM448670345
Combi-Blocks, Inc.
Phosphocreatine disodium salt tetrahydrate
Synonim(y):
disodium [(carboxymethyl)(methyl)amino](imino)methylamidophosphate tetrahydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H16O9N3P1Na2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.14
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C4H10N3O5P.2Na.4H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
Inchi Key
HUWYWJSJJDCZRQ-UHFFFAOYSA-L
Purity
95%
Country of Origin
CN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)