Przejdź do
COM448686159
Combi-Blocks, Inc.
3-Methyl-4-nitrophenylacetic acid methyl ester
Synonim(y):
methyl (3-methyl-4-nitrophenyl)acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H11O4N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.2
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-7-5-8(6-10(12)15-2)3-4-9(7)11(13)14/h3-5H,6H2,1-2H3
Inchi Key
GYUDCBWIPGOCFS-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)