Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

COM466004749

Combi-Blocks, Inc.

D-Glucose-6-phosphate disodium salt hydrate

Synonim(y):

sodium ((2R,3S,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)methyl phosphate hydrate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H13O10P1Na2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.12
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6?;;;/m1.../s1

Inchi Key

UUWJZXLTPORJKW-WYFATIGWSA-L

Purity

98%

Country of Origin

CN

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów