Przejdź do
COM490023653
Combi-Blocks, Inc.
4-(4-Chlorobenzyl)morpholine
Synonim(y):
4-(4-chlorobenzyl)morpholine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H14O1N1Cl1
Masa cząsteczkowa:
211.69
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C11H14ClNO/c12-11-3-1-10(2-4-11)9-13-5-7-14-8-6-13/h1-4H,5-9H2
Inchi Key
AVKDDYGWEOMOGJ-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)