Przejdź do
COM638465752
Combi-Blocks, Inc.
7-Chloro-6-methyl-1H-benzimidazole
Synonim(y):
7-chloro-6-methyl-1H-benzimidazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H7N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.61
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-5-2-3-6-8(7(5)9)11-4-10-6/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
JRTXYNGGGOWIBM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)