Pozwól nam pomócInchi Code
1S/C13H19NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10-8-5-4-7(6-8)9(10)11(15)16/h4-5,7-10H,6H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
Inchi Key
ZPMJBHUNSHDFPT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?