Przejdź do
COMH93D5DFA9
Combi-Blocks, Inc.
N-Isopropylpiperidine-4-amine dihydrochloride
Synonim(y):
N-isopropylpiperidin-4-amine dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H20N2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.17
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H18N2.2ClH/c1-7(2)10-8-3-5-9-6-4-8;;/h7-10H,3-6H2,1-2H3;2*1H
Inchi Key
PSSYAWNVFKNKHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)