Przejdź do
COMH93D5FFCA
Combi-Blocks, Inc.
3,6-Dibromo-9-(2-naphthalenyl)-9h-carbazole
Synonim(y):
3,6-dibromo-9-(naphthalen-2-yl)-9H-carbazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C22H13N1Br2
Masa cząsteczkowa:
451.16
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C22H13Br2N/c23-16-6-9-21-19(12-16)20-13-17(24)7-10-22(20)25(21)18-8-5-14-3-1-2-4-15(14)11-18/h1-13H
Inchi Key
ZPMPPIIUVAZBBQ-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)