Przejdź do
COMH93D61DFD
Combi-Blocks, Inc.
2-Hydrazino-5,7-dimethylquinolin-8-ol
Synonim(y):
2-hydrazino-5,7-dimethyl-8-quinolinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H13O1N3
Masa cząsteczkowa:
203.24
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C11H13N3O/c1-6-5-7(2)11(15)10-8(6)3-4-9(13-10)14-12/h3-5,15H,12H2,1-2H3,(H,13,14)
Inchi Key
YMOPKPJDBNRMRC-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)