Przejdź do
COMH96ED8167
Combi-Blocks, Inc.
TE buffer
Synonim(y):
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol 2,2',2'',2'''-(ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H27O11N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
413.38
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2
Inchi Key
VLEIUWBSEKKKFX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)