Przejdź do
COMH97E337F5
Combi-Blocks, Inc.
Phosphotungstic acid hydrate
Synonim(y):
diphosphooxidane triheptacontahydrate tetracosatungsten
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
5724.32
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/O5P2.H2O.72O.24W/c1-6(2)5-7(3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Inchi Key
YVZWSZZGHDWWJW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-5827
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)