Przejdź do
COMH97F0DEC8
Combi-Blocks, Inc.
2,6-Dibromo-4-isopropylphenol
Synonim(y):
2,6-dibromo-4-isopropylphenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H10O1Br2
Masa cząsteczkowa:
293.99
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H10Br2O/c1-5(2)6-3-7(10)9(12)8(11)4-6/h3-5,12H,1-2H3
Inchi Key
DOSJZFDHMKBPRM-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)