Przejdź do
COMH98DE5096
Combi-Blocks, Inc.
Sodium hydrogen tartrate monohydrate
Synonim(y):
sodium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H7O7Na1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.09
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C4H6O6.Na.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t1-,2-;;/m1../s1
Inchi Key
LLVQEXSQFBTIRD-OLXYHTOASA-M
Purity
98%
Country of Origin
CN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)