Merck
COMH9A571AFD
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-Amino-3-methyl-5-nitrophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Synonim(y):
2-(4-amino-3-methyl-5-nitrophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H8O3N2F6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.18
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H8F6N2O3/c1-4-2-5(3-6(7(4)17)18(20)21)8(19,9(11,12)13)10(14,15)16/h2-3,19H,17H2,1H3
Inchi Key
ASVBLQGLQYCDMF-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)