Merck
COMH9A889F68
Combi-Blocks, Inc.
(S)-Aminobutanedioic acid hemimagnesium salt hydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H14O9N2Mg1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.51
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/2C4H7NO4.Mg.H2O/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-;;/m00../s1
Inchi Key
JFZQEIQUZMHJCV-NVKWYWNSSA-L
Purity
98%
Country of Origin
CN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)