Merck
ENA333559470
Enamine
3-[(cyclopentylsulfanyl)methyl]aniline hydrochloride
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.8
Numer MDL:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Iupac Name
3-[(cyclopentylsulfanyl)methyl]aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NS.ClH/c13-11-5-3-4-10(8-11)9-14-12-6-1-2-7-12;/h3-5,8,12H,1-2,6-7,9,13H2;1H
Klucz InChI
YORBLLOHGXUBGP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84195
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84195
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)