Merck
ENAH6591F7FA
Enamine
6-methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline-2-carboxylic acid
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.23
Numer MDL:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Iupac Name
6-methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-7-2-4-9-8(6-7)3-5-10(12-9)11(13)14/h3,5,7H,2,4,6H2,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
GWIWTOWKRPUFHK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460139
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460139
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)