Przejdź do
MATH03871FCA
Matrix Scientific
2-(Bromomethyl)pyrrolidine hydrobromide
Synonim(y):
2-(bromomethyl)pyrrolidine hydrobromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H11N1Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.96
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C5H10BrN.BrH/c6-4-5-2-1-3-7-5;/h5,7H,1-4H2;1H
Inchi Key
XBSPZBZXDDWESK-UHFFFAOYSA-N
Purity
0.95
Storage temp.
Freezer/Argon
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)