Przejdź do
01-107
Epidermal growth factor, human
suitable for cell culture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Biological source:
yeast
1080,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Epidermalny czynnik wzrostu (EGF), ludzki rekombinowany,
biological source
yeast
Quality Segment
description
Neural Stem Cells
purified by
filtration through 0.2μm medium
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
Gene Information
human ... EGF(1950)
General description
FUNKCJA: SwissProt: P01133 # EGF stymuluje wzrost różnych tkanek naskórka i nabłonka in vivo i in vitro oraz niektórych fibroblastów w hodowli komórkowej.
ROZMIAR: 1207 aminokwasów; 133946 Da
POŁOŻENIE SUBKOMÓRKOWE: błona; jednoprzebiegowe białko błonowe typu I.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P01133 ## Zawiera 9 domen podobnych do EGF. & Zawiera 9 powtórzeń receptora LDL klasy B.
Physical form
Liofilizowany ze 100 mM kwasu octowego z 3,5 mg mannitolu
Analysis Note
Routinely evaluated in a 5-day growth assay using human foreskin fibroblasts
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
WGK
WGK 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)