Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Form:
liquid
2020,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Białko VEGF, ludzkie rekombinowane, The human recombinant VEGF Protein is available in a 10 µg format.
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
Gene Information
human ... VEGFA(7422)
General description
Źródło produktu: Rekombinowane ludzkie DNA wyrażone w komórkach Sf9 zakażonych bakulowirusem
Application
Test proliferacji VEGF
1. Przed użyciem w tym teście, utrzymuj komórki HUVE w pożywce F-12K uzupełnionej 10% (v/v) FBS, 1% penicyliną-streptomycyną-glutaminą, 0,1 mg/ml heparyny i 0,05 mg/ml suplementu wzrostu komórek śródbłonka (ECGS).
2. W celu oznaczenia VEGF, podhoduj komórki HUVE na 96-dołkowej płytce w gęstości 4000 komórek na studzienkę w podłożu wzrostowym przez noc.
3. Dodać VEGF do końcowego stężenia w zakresie 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,2, 12,5, 25 i 50ng/ml. Dodaj rozcieńczalnik VEGF do jednego zestawu dołków jako kontrolę negatywną.
4. Cztery dni później dodaj 20 ul odczynnika Promega Substrate Cell Titer 96 Aqueous One Solution Reagent do każdego dołka.
5. Inkubować pod adresem 37C przez 2 godziny i odczytać OD 490nm.
1. Przed użyciem w tym teście, utrzymuj komórki HUVE w pożywce F-12K uzupełnionej 10% (v/v) FBS, 1% penicyliną-streptomycyną-glutaminą, 0,1 mg/ml heparyny i 0,05 mg/ml suplementu wzrostu komórek śródbłonka (ECGS).
2. W celu oznaczenia VEGF, podhoduj komórki HUVE na 96-dołkowej płytce w gęstości 4000 komórek na studzienkę w podłożu wzrostowym przez noc.
3. Dodać VEGF do końcowego stężenia w zakresie 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,2, 12,5, 25 i 50ng/ml. Dodaj rozcieńczalnik VEGF do jednego zestawu dołków jako kontrolę negatywną.
4. Cztery dni później dodaj 20 ul odczynnika Promega Substrate Cell Titer 96 Aqueous One Solution Reagent do każdego dołka.
5. Inkubować pod adresem 37C przez 2 godziny i odczytać OD 490nm.
Physical form
10 µg białka VEGF liofilizowano z buforu zawierającego 25 mM HEPES i 150 mM NaCl, pH 7,0. Bez nośnika.
10 µg liofilizowanego białka VEGF z buforu zawierającego 25 mM HEPES i 150 mM NaCl, pH 7,0. Bez nośnika.
Sterylizacja przez filtr membranowy 0,2 mikrona
Preparation Note
Liofilizowany proszek jest stabilny przez kilka tygodni w temperaturze pokojowej, ale najlepiej przechowywać go w temperaturze -20°C przez okres do jednego roku od daty otrzymania. Po szybkim odwirowaniu odtworzyć sterylną wodą lub 25 mM HEPES i 150 mM NaCl, pH 7,0. Odtworzony materiał może być przechowywany w temperaturze 2°-8°C przez tydzień, ale zaleca się przechowywanie nierozcieńczonych podwielokrotności w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Ten produkt jest stabilny w kwasie. Rozcieńczyć w 0,1% TFA lub 4 mM HCl, zawierającym 25ug BSA na ug VEGF, aby zachować stabilność. Odczynniki redukujące (takie jak ditiotrietol lub 2-merkaptoetanol) hamują aktywność VEGF.
Ten produkt jest stabilny w kwasie. Rozcieńczyć w 0,1% TFA lub 4 mM HCl, zawierającym 25ug BSA na ug VEGF, aby zachować stabilność. Odczynniki redukujące (takie jak ditiotrietol lub 2-merkaptoetanol) hamują aktywność VEGF.
Analysis Note
Routinely evaluated in a 5-day growth assay using human umbilical vein endothelial cells
Cell Proliferation Assay: The biological activity of this lot of VEGF was determined by its mitogenic activity on human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) with an ED50 of about 1.0 ng/mL. Results may vary depending on the cell line used. VEGF will also stimulate endothelial cells from other species.
Cell Proliferation Assay: The biological activity of this lot of VEGF was determined by its mitogenic activity on human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) with an ED50 of about 1.0 ng/mL. Results may vary depending on the cell line used. VEGF will also stimulate endothelial cells from other species.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?