Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 μg | Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2240,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026Szczegóły
General description
ROZMIAR: 1207 aminokwasów; 133946 Da
POŁOŻENIE SUBKOMÓRKOWE: błona; jednoprzebiegowe białko błonowe typu I.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P01133 ## Zawiera 9 domen podobnych do EGF. & Zawiera 9 powtórzeń receptora LDL klasy B.
Physical form
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description The Epidermal Growth Factor (EGF) is a polypeptide growth factor which stimulates the proliferation of a wide range of epidermal & epithelial cells. | description The Epidermal Growth Factor (EGF) is a polypeptide growth factor, which stimulates the proliferation of a wide range of epidermal & epithelial cells. |
| biological source human | biological source yeast | biological source - | biological source - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| Gene Information human ... EGF(1950) | Gene Information human ... EGF(1950) | Gene Information - | Gene Information - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| description Neural Stem Cells | description Neural Stem Cells | description - | description - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?