Przejdź do
02-101
Suplement wzrostu komórek śródbłonka, 50 mg
The Endothelial Cell Growth Supplement is designed for use as a cell culture media supplement. This cell growth supplement is available in a 50 mg format & has been optimized & validated for cell culture.
Synonim(y):
Suplement do pierwotnych kultur komórkowych
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Przewidywany termin wysyłki16 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1390,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160801
1390,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Millipore, Upstate®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Suplement wzrostu komórek śródbłonka (ECGS) jest przeznaczony do suplementacji pożywek do hodowli komórkowych. Ten suplement wzrostu komórek ECGS jest mitogenny i ma zastosowanie do hodowli ssaczych, ludzkich komórek śródbłonka, ptasich, komórek mięśni gładkich, melanocytów, keratynocytów i hybrydoma w warunkach zredukowanych lub bez surowicy. Działa jako substytut warstw odżywczych w wymagających hodowlach komórkowych.
Application
Endothelial Cell Growth Supplement, 50 mg jest stosowany do hodowli ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC).
Physical form
liofilizowany ze sterylnej wody zawierającej śladowe ilości NaCl i siarczanu streptomycyny
Preparation Note
Liofilizowany: 2 lata w temperaturze 4°C; rehydratowany: 3 miesiące w temperaturze -20°C.
Analysis Note
routinely evaluated in a 5 day growth assay of fetal bovine heart endothelial cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
02102324845R211GS
description
The Endothelial Cell Growth Supplement is designed for use as a cell culture media supplement. This cell growth supplement is available in a 50 mg format & has been optimized & validated for cell culture.
description
The Endothelial Cell Growth Supplement is designed for use as a cell culture media supplement. This cell growth supplement is available in a 150 mg format & has been optimized & validated for cell culture.
description
-
description
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Millipore, Upstate®
manufacturer/tradename
Millipore, Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)