Przejdź do
02-103
Wyciąg z przysadki bydlęcej - 50 mg
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Przewidywany termin wysyłki22 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106200
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160801
1940,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
for cell culture
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Application
Do stosowania jako suplement pożywki do hodowli komórkowych.
Physical form
Liofilizowany ze sterylnej wody zawierającej NaCl
Preparation Note
Liofilizowany: Stabilny przez 2 lata w temperaturze 4°C od daty wysyłki. Uwodniony: Stabilny przez 3 miesiące w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated in a 5 day growth assay of fetal bovine heart endothelial cells
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)