Merck
03-101
RIPAb+ PABPC1 - zwalidowane przeciwciało RIP i zestaw primerów
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
clone
monoclonal
product line
Upstate®
species reactivity
mouse, rabbit, human, Xenopus
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable (RNA binding protein), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
General description
Przeciwciała RIPAb+ są oceniane przy użyciu testu immunoprecypitacji białek wiążących RNA (RIP). Każdy zestaw przeciwciał RIPAb+ zawiera startery kontroli ilościowej RT-PCR (startery RIP) w celu biologicznej walidacji wyników IP poprzez udaną koprecypitację określonego celu RNA (jeśli taki określony cel jest znany). Protokół qPCR i sekwencje starterów są dostarczane, umożliwiając badaczom walidację protokołów RIP podczas stosowania przeciwciała w ich kontekście eksperymentalnym. Każdy zestaw zawiera również ujemne przeciwciało kontrolne w celu zapewnienia specyficzności reakcji RIP.
Zestaw RIPAb+ PABPC1 zawiera przeciwciało PABPC1, ujemne przeciwciało kontrolne (oczyszczone mysie IgG) oraz pozytywne startery qPCR, które amplifikują 100 bp fragment ludzkiego cDNA ACTB. Przeciwciała PABPC1 i przeciwciała kontroli ujemnej są dostarczane w skalowalnym rozmiarze reakcji "na RIP" i mogą być stosowane do funkcjonalnej walidacji wytrącania RNA związanego z PABPC1.
Immunogen
Przeciwciało monoklonalne PABPC1 jest wytwarzane przeciwko białku fuzyjnemu odpowiadającemu pełnej długości ludzkiego cytoplazmatycznego białka wiążącego poli (A) (PABPC1).
Application
Zestaw RIPAb+ PABPC1 -RIP Validated Antibody & Primer Set zawiera przeciwciało i specyficzne kontrolne startery PCR.
Immunoprecypitacja z lizatu RIP:
Lizat RIP z komórek HeLa (2 X106 równoważników komórek na IP).
Analysis Note
RNA Binding Protein Immunoprecipitation:
RIP Lysate prepared from HeLa cells (2 x 107cell equivalents per IP) were subjected to immunoprecipitation using 5 ug of either a normal mouse IgG or the anti-PABPC1 antibody and the Magna RIP Kit (Cat. # 17-700).
Successful immunoprecipitation of PABPC1-associated RNA was verified by qRT-PCR using RIP Primers, ACTB. Please refer to the Magna RIP (Cat. # 17-700) or EZ-Magna RIP (Cat. # 17-701) protocol for experimental details.
Other Notes
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)