Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Przewidywany termin wysyłki19 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 962,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H27N7O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.42
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
962,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white to off-white
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CO)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N)CC(=O)O
InChI
1S/C15H27N7O8/c16-7(2-1-3-19-15(17)18)12(27)20-5-10(24)21-8(4-11(25)26)13(28)22-9(6-23)14(29)30/h7-9,23H,1-6,16H2,(H,20,27)(H,21,24)(H,22,28)(H,25,26)(H,29,30)(H4,17,18,19)/t7-,8-,9-/m0/s1
InChI key
NNRFRJQMBSBXGO-CIUDSAMLSA-N
General description
Wykazano, że hamuje działanie fibronektyny poprzez wiązanie się z miejscami wiązania płytek krwi.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
fibronektyna
fibronektyna
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Perlot, R.L., et al. 2002. J. Bone Miner. Res.17, 66.
Ginsberg, M., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 3931.
Ginsberg, M., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 3931.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?