Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Przewidywany termin wysyłki11 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H39N9O10
Masa cząsteczkowa:
601.61
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160701
1520,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 grudnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white to off-white
solubility
5% acetic acid: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Nieaktywny peptyd kontrolny dla innych inhibitorów fibronektyny.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Nieaktywny peptyd kontrolny dla innych inhibitorów fibronektyny
Nieaktywny peptyd kontrolny dla innych inhibitorów fibronektyny
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Hoyt, D.G., et al. 1997. Am. J. Physiol.273, L612.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?