Przejdź do
03-900
RIPAb + EZH2, klon AC22 - przeciwciało i zestaw starterów zatwierdzone przez RIP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32161000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody form
purified antibody
Quality Segment
clone
AC22, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
rat, human, vertebrates, mouse
isotype
IgG2a
suitability
suitable for immunoprecipitation
UniProt accession no.
General description
Białko fuzyjne GST odpowiadające aminokwasom 353-451 ludzkiego EZH2.
~85 kDa
Application
Immunoprecypitacja białka wiążącego RNA:
Lizat RIP przygotowany z komórek HeLa (2 X 10E7 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji przy użyciu 5 µg normalnej mysiej IgG lub przeciwciała Anti-EZH2 i zestawu do immunoprecypitacji białka wiążącego RNA TM=["MAGNA RIP"] (nr kat. 17-700). Pomyślna immunoprecypitacja RNA związanego z EZH2 została zweryfikowana przez qPCR przy użyciu NEAT1 Positive Control Primers.
Immunoprecypitacja chromatyny:
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa S3 (4 X 106 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 2 µg normalnej mysiej IgG lub przeciwciała Anti-EZH2, klon AC22 i zestawu TM=["MAGNA CHIP"] G Kit (nr kat. 17-611).
Analiza immunoprecypitacji: Ekstrakt z komórek jądrowych HeLa poddano immunoprecypitacji z przeciwciałem anty-EZH2, klon AC22 lub mysim IgG, a następnie rozdzielono za pomocą elektroforezy, przeniesiono na PVDF i sondowano za pomocą Cat. # 05-1319 anty-EZH2, klon BD43 (rozcieńczenie 1:1000).
Białka wizualizowano przy użyciu koziego przeciwciała anty-mysiego sprzężonego z HRP (nr kat. AP124P) i systemu detekcji chemiluminescencji.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje EZH2, MW: ~85-100 kDa.
Physical form
Anty-EZH2, klon AC22 (mysia monoklonalna IgG2a): Nr kat. CS203195. Jedna fiolka zawierająca 50 μg oczyszczonego przeciwciała białka G w 50 μL 0,1M Tris-Glycine, 0,15M NaCl, 0,05% Sodium Azide, pH7,4 przed dodaniem glicerolu do 30%. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Normalna mysia IgG: Nr części CS200621. Jedna fiolka zawierająca 125 µg oczyszczonej mysiej IgG w 125 µL buforu do przechowywania zawierającego 0,1% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Podkłady kontroli pozytywnej NEAT1: Nr części CS216139. Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego primera specyficznego dla ludzkiego lncRNA NEAT1. Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: CTT CCT CCC TTT AAC TTA TCC ATT CAC
REV: CTC TTC CTC CAC CAT TAC CAA CAA TAC
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
RNA Binding Protein Immunoprecipitation: RIP Lysate prepared from HeLa cells (2 X 10E7 cell equivalents per IP) were subjected to immunoprecipitation using 5 µg of either a normal mouse IgG , or Anti-EZH2 antibody and the Magna RIP RNA-Binding Protein Immunoprecipitation Kit (Cat. # 17-700). Successful immunoprecipitation of EZH2-associated RNA was verified by qPCR using NEAT1 Positive Control Primers. Please refer to the Magna RIP (Cat. # 17-700) or EZ-Magna RIP (Cat. # 17-701) protocol for experimental details.
Other Notes
Anti-EZH2, clone AC22: Part No. CS203195 Normal Mouse IgG: Part No. CS200621 NEAT1 Positive Control Primers: Part No. CS216139
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MAGNA RIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)