Przejdź do
03-901
RIPAb+ FLAG - przeciwciało z weryfikacją RIP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32161000
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
—
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody form
purified antibody
Quality Segment
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
mol wt
(Various)
purified by
using protein G
species reactivity
mouse
isotype
IgG
suitability
suitable for immunoassay
Application
Immunoprecypitacja białka wiążącego RNA:
Lizat RIP przygotowany z komórek HeLa (1 X 10E7 równoważników komórek na IP) wyrażających SNRNP70-GFP-FLAG (nr kat. 03-903) przez transfekcję RNA poddano immunoprecypitacji przy użyciu 5 µg normalnej mysiej IgG lub przeciwciała Anti-FLAG M2 i zestawu do immunoprecypitacji białka wiążącego RNA Magna RIP (nr kat. 17-700). Pomyślna immunoprecypitacja RNA związanego z SNRNP70-GFP-FLAG została zweryfikowana przez qPCR przy użyciu starterów RIP, U1 snRNA.
Immunoprecypitacja:
Lizat RIP przygotowany z komórek HeLa (1 X 10E6 równoważników komórek na IP) wyrażających SNRNP70-GFP-FLAG (nr kat. 03-903) przez transfekcję RNA poddano immunoprecypitacji przy użyciu 0,5 µg normalnej króliczej IgG lub przeciwciała Anti-FLAG M2. Wytrącone białka rozdzielono za pomocą elektroforezy, przeniesiono na nitrocelulozę i sondowano przeciwciałem anty-FLAG M2 (1,0 µg/ml). Białka były wizualizowane przy użyciu koziego przeciwciała anty-mysiego sprzężonego z HRP (nr kat. AP124P) i systemu detekcji chemiluminescencji.
Zestaw RIPAb+ FLAG -RIP Validated Antibody & Primer Set zawiera przeciwciało i specyficzne kontrolne startery PCR.
Biochem/physiol Actions
Sekwencja DYKDDDDK (FLAG) zawierająca białka. Reaguje zarówno z N-końcowymi, jak i C-końcowymi białkami fuzyjnymi.
Features and Benefits
FLAG; sekwencja peptydowa DYKDDDDK
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Anti-FLAG M2: (mysie monoklonalne IgG1): Jedna fiolka zawierająca 50 μg oczyszczonego przeciwciała białka G w 50 μL buforowanego roztworu wodnego (50% glicerolu, 10 mM fosforanu sodu i 150 mM NaCl, pH 7,4). Przechowywać w temperaturze -20°C. Normal Mouse IgG: Jedna fiolka zawierająca 125 μg oczyszczonej mysiej IgG w 125 μl buforu do przechowywania zawierającego 0,1% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.RIP Primers, U1 snRNA: Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego startera specyficznego dla cDNA ludzkiego U1 snRNA. Przechowywać w temperaturze -20°C. FOR: GGG AGA TAC CAT GAT CAC GAA GGTREV: CCA CAA ATT ATG CAG TCG AGT TTC CC
Other Notes
Znaczniki epitopowe zapewniają metodę lokalizacji produktów genowych w różnych typach komórek, badania topologii białek i kompleksów białkowych, identyfikacji powiązanych białek i charakteryzowania nowo zidentyfikowanych, o niskiej liczebności lub słabo immunogennych białek, gdy przeciwciała specyficzne dla białka nie są dostępne. Znakowanie FLAG może być wykonane na N-końcu, N-końcu poprzedzonym resztą metioniny, C-końcu oraz w wewnętrznych pozycjach białka docelowego. Niewielki rozmiar znacznika epitopowego i jego wysoka hydrofilowość mają tendencję do zmniejszania możliwości interferencji z ekspresją białka, dojrzewaniem proteolitycznym, antygenowością i funkcją. Miejsce rozszczepienia enterokinazy pozwala na jej całkowite usunięcie z oczyszczonych białek fuzyjnych.
RNA Binding Protein Immunoprecipitation: RIP Lysate prepared from HeLa cells (1 X 10E7 cell equivalents per IP) expressing SNRNP70-GFP-FLAG (Cat. No. 03-903) by RNA transfection was subjected to immunoprecipitation using 5 µg of either a normal mouse IgG or Anti-FLAG M2 antibody and the Magna RIP RNA-Binding Protein Immunoprecipitation Kit (Cat. # 17-700). Successful immunoprecipitation of SNRNP70-GFP-FLAG associated RNA was verified by qPCR using RIP Primers, U1 snRNA.
Please refer to the Magna RIP (Cat. # 17-700) or EZ-Magna RIP (Cat. # 17-701) protocol for experimental details.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)