Przejdź do
04-004
Przeciwciało anty-SOCS3, klon 1B2
clone 1B2, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
suppressor of cytokine signaling 3, ATOD4, CIS3, Cish3, MGC71791, SOCS-3, SSI-3, SSI3
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1B2, monoclonal
Application:
WB
Citations:
11
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1B2, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SOCS3(9021)
General description
25 kDa
Immunogen
mysie rekombinowane białko fuzyjne GST SOCS3 obejmujące aminokwasy 2-44.
Application
Podkategoria badawcza
Medycyna neuroregeneracyjna
Neuronauka rozwojowa
To przeciwciało anty-SOCS3, klon 1B2 jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania SOCS3.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje SOCS3.
Physical form
Białko G Oczyszczone mysie monoklonalne IgG w roztworze 50% glicerolu, 0,02 M buforu fosforanowego, pH 7,6, 0,25 M NaCl, 0,1% azydku sodu jako środka konserwującego.
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)