Przejdź do
04-035
Przeciwciało anty-PTEN, klon 6H2.1
clone 6H2.1, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Przeciwciało anty-PTEN
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki03 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6H2.1, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
27
2030,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6H2.1, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
55 kDa
Sugeruje się, że fosfataza białkowa i lipidowa PTEN (homolog fosfatazy i tensyny usunięty na chromosomie dziesiątym) odgrywa rolę w genezie nowotworów. PTEN jest supresorem nowotworów, którego utrata umożliwia konstytutywną sygnalizację poprzez szlak PI3K i jest wystarczająca do wywołania raka. W normalnych komórkach, w połączeniu z FOXO1A i PTEN działają razem, aby powstrzymać wzrost komórek. PTEN metabolizuje produkt fosforylacji PI3K PI(4,5)P2 po aktywacji receptora, tworząc PI(3,4,5)P3. W komórkach pozbawionych PTEN występuje podwyższony poziom PI(3,4,5)P3, który działa jako silny drugi przekaźnik promujący onkogenezę. Przywrócenie funkcji PTEN jest uważane za nowe podejście do terapii nowotworów. Nadekspresja PTEN hamuje migrację komórek, a ekspresja antysensownego mRNA PTEN zwiększa migrację.
Immunogen
C-końcowe 100 aminokwasów PTEN
Epitop: Region C-końcowy
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Przeciwciało anty-PTEN, klon 6H2.1 wykrywa poziom PTEN i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB, IP, IH(P).
Biochem/physiol Actions
rozpoznaje PTEN
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczone mysie IgG w buforze do przechowywania zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny, 0,15 M NaCl, pH 7,4, z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
routinely evaluated on HeLa cell lysate
Other Notes
Zastępuje: 07-016
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)