Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
WB
Citations:
7
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FUS(2521)
General description
37 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd CPVTLTSQTTKTDDPQL sprzężony z KLH
Application
Sugerowane rozcieńczenie:
Western Blot: 1:1000
Western Blot: 1:1000
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Kinazy MAP
Kinazy MAP
To królicze przeciwciało anty-ATF1 jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania ATF1.
Biochem/physiol Actions
ATF1
Physical form
100 μL supernatantu hodowli komórkowej zawierającego 0,05% azydku sodu
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?