Przejdź do
04-147
Przeciwciało anty-ASC, klon 2EI-7
clone 2EI-7, from mouse
Synonim(y):
Białko zawierające domenę rekrutacyjną kaspazy 5, białko zawierające domenę PYD i CARD, białko zawierające domenę PYD i CARD, cel wyciszania indukowanego metylacją 1, białko podobne do plamki związane z apoptozą zawierające domenę rekrutacyjną kaspazy prot.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2EI-7, monoclonal
Application:
FACS, WB
Citations:
38
1890,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2EI-7, monoclonal
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
flow cytometry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PYCARD(29108)
General description
Apoptoza jest regulowana przez domenę śmierci (DD) i/lub domenę rekrutacji kaspaz (CARD) zawierającą cząsteczki i rodzinę proteaz kaspazowych. Regulatory śmierci komórkowej zawierające CARD obejmują RAIDD, RICK, Bcl10, Apaf-1, ARC, kaspazę-2 i kaspazę-9. Nowe białko zawierające domenę CARD zostało zidentyfikowane u ludzi i myszy i oznaczone jako ASC i TMS1. Nieregularna ekspresja ASC/TMS1 indukowała apoptozę poprzez aktywację kaspazy-9 i hamowała przeżycie ludzkich komórek raka piersi. Nadekspresja ASC/TMS1 indukowała fragmentację DNA. ASC/TMS1 ulega ekspresji w różnych tkankach ludzkich i mysich.
~22 kDa
Immunogen
Epitop: Nieznany
Rekombinowany ludzki ASC o pełnej długości.
Application
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Apoptoza - Dodatkowe
Wykrywaj ASC za pomocą tego przeciwciała anty-ASC, klon 2EI-7 zatwierdzony do stosowania w WB, FC.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje ASC.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki śledziony myszy
Evaluated by Western Blot on mouse spleen tissue lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ASC in mouse spleen tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)