Przejdź do
04-1663
Kozie przeciwciało anty-Mysie IgG, klon RMG07
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
RMG07, monoclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
ELISA
Citations:
-
2100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody form
purified antibody
Quality Segment
clone
RMG07, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
mouse
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgG
General description
IgG myszy
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało reaguje z mysimi IgG, w tym IgG1, IgG2a, IgG2b i IgG3. Brak reaktywności krzyżowej z IgM, IgA, IgE, ludzką IgG, szczurzą IgG lub króliczą IgG.
Physical form
Kozie przeciwciało monoklonalne w PBS z 1% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Preparation Note
Stabilność przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania. Uwaga: Zmienność temperatury w zamrażarce poniżej -20°C może spowodować zamrożenie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
ELISA Analysis: The specificity and reactivity of a representative lot was confirmed by ELISA analyses.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)