Przejdź do
04-259
Przeciwciało przeciw regulatorowi 19S bez podjednostki ATPazy S5a/Rpn10, klon S5a-18
clone S5a-18, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
S5a
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
S5a-18, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
34
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
S5a-18, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PSMD4(5710)
General description
41 kDa
Rpn10 (S5a) jest nie-ATPazową podjednostką kompleksu regulacyjnego 19S proteasomu 26s. Podjednostka Rpn10 (S5a) proteasomu 26S została pierwotnie zidentyfikowana jako białko zdolne do wiązania łańcuchów poliubikwitynowych składających się z czterech lub więcej ubikwityn, przy braku innych podjednostek proteasomu 26S.
Immunogen
Pełnej długości ludzkie rekombinowane białko Rpn10.
Application
Kategoria badawcza
Transport białek
Podkategoria badawcza
Metabolizm ubikwityny i ubikwityny
Wykryj podjednostkę S5a/Rpn10 regulatora 19S niebędącego ATPazą za pomocą tego przeciwciała anty-19S regulatora niebędącego ATPazą podjednostki S5a/Rpn10, klon S5a-18 zatwierdzony do stosowania w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje regulator 19S bez podjednostki ATPazy S5a/Rpn10.
Physical form
100 µl oczyszczonej immunoglobuliny w PBS zawierającym 0,01 M azydku sodu. Rozcieńczyć do stężenia roboczego solą fizjologiczną buforowaną fosforanami o pH 7,2-7,4.
Format: Oczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty wysyłki przez okres do 12 miesięcy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)