Przejdź do
04-290
Przeciwciało anty-EGFR (CT), klon 13G8
clone 13G8, from mouse
Synonim(y):
ERBB, mENA, ERBB1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
13G8, monoclonal
Application:
ELISA, ICC, WB
Citations:
11
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
13G8, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®, Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
General description
180 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH obejmujący otaczające aminokwasy końca C ludzkiego EGFR
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
Przeciwciało anty-EGFR (koniec C), klon 13G8 wykrywa poziom EGFR (koniec C) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, IC i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje domenę C-końca receptora EGF (aa1165-1186)
Physical form
100 µg oczyszczonej mysiej monoklonalnej IgG liofilizowanej w PBS zawierającym 0,09% azydku sodu, PEG i sacharozę.
Format: Oczyszczony
Późniejsza adsorpcja tiofilowa i chromatografia wykluczania wielkości
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
Kontrola
Obejmuje lizat Hep2G poddany działaniu EGF jako kontrolę pozytywną.
Routinely evaluated by immunoblot.
Other Notes
Zastępuje: 04-337; 04-338
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)