Przejdź do
04-293
Przeciwciało anty-fosfo-erbB2 (Thr686), klon 7F8
clone 7F8, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
NEU, NGL, HER2, TKR1, HER-2, c-erb B2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki27 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
7F8, monoclonal
Species reactivity:
mouse, human, canine
Application:
ELISA, WB
Citations:
5
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
7F8, monoclonal
species reactivity
mouse, human, canine
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr686)
Gene Information
human ... ERBB2(2064)
mouse ... Erbb2(13866)
General description
180 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH obejmujący aminokwasy otaczające Thr 686 w ludzkim erbB2
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
Kinazy i fosfatazy
Przeciwciało anty-fosfo-erbB2 (Thr686), klon 7F8 jest przeciwciałem przeciwko fosfo-erbB2 (Thr686) do stosowania w testach ELISA i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje fosforylowany erbB2 na treoninie 686
Physical form
Format: Oczyszczony
Późniejsza adsorpcja tiofilowa i chromatografia wykluczania wielkości
W 1 ml PBS zawierającego 0,09% azydku sodu, PEG, sacharozę i 50% glicerolu.
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na wydajność produktu.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-302, lizat komórek A431 stymulowany przez EGF. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)