Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki06 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
19G5, monoclonal
Species reactivity:
canine, rat, mouse, human
Application:
ELISA, WB
Citations:
4
1970,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
19G5, monoclonal
species reactivity
canine, rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1112)
Gene Information
human ... ERBB2(2064)
mouse ... Erbb2(13866)
General description
185 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH obejmujący otaczające aminokwasy Tyr1112 w ludzkim erbB2/Her2
Application
Wykryj phosho-erbB2/Her2 (Tyr1112) za pomocą tego przeciwciała anty-fosho-erbB2/Her2 (Tyr1112), klon 19G5 zatwierdzony do stosowania w testach ELISA i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje fosforylowaną domenę erbB2/Her2 na tyrozynie 1112.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Kontrola
Obejmuje lizat SKOV-3 poddany działaniu EGF jako kontrolę pozytywną.
Obejmuje lizat SKOV-3 poddany działaniu EGF jako kontrolę pozytywną.
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?