Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8G4.2, monoclonal
Application:
IF, WB
Citations:
-
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
8G4.2, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgMκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NFATC2(4773)
General description
120-140 kDa
NFAT (Nuclear Factor of Activated T-cells) to rodzina czynników transkrypcyjnych, które znajdują się w cytoplazmie w stanie nieaktywnym. NFAT przemieszcza się do jądra po stymulacji receptora komórek T, gdzie odgrywa kluczową rolę w ekspresji genów w odpowiedzi immunologicznej. NFAT jest defosforylowany i aktywowany przez fosfatazę PP2B / kalcyneurynę. Powoduje to jego lokalizację jądrową i aktywność transkrypcyjną. W przypadku NFAT1 (NFATC2, czynnik jądrowy aktywowanych komórek T, cytoplazmatyczny, zależny od kalcyneuryny 2) wiadomo, że kalcyneuryna celuje w region między resztami 114-126. Mutacje w tym regionie NFAT1 powodują jego niezdolność do de-fosforylacji i późniejszej translokacji jądrowej. Po aktywacji, NFAT pośredniczy w indukcji transkrypcji cytokin i innych genów immunoregulacyjnych podczas odpowiedzi immunologicznych i ulega ekspresji w limfocytach T, limfocytach B, komórkach tucznych i komórkach NK.
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające aminokwasom 1-297 ludzkiego NFAT1.
Epitop: N-terminowy
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Czynniki transkrypcyjne
To przeciwciało anty-NFAT1, klon 8G4.2 jest zatwierdzone do stosowania w WB, IF do wykrywania NFAT1.
Biochem/physiol Actions
Inne gatunki nie zostały przetestowane.
Wykrywa NFAT1.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w PBS z 0,05% NaN3.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór.
Analysis Note
Routinely evaluated by Western Blot
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?