Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
MC463, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ChIP, DB, ICC, IF, WB, multiplexing
Citations:
54
2500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
MC463, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer10)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
17kDa
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
Immunogen
Peptyd zawierający sekwencję RK[pS]TG, w której pS odpowiada fosfo-serynie w pozycji 10 ludzkiego histonu H3.
Application
Analiza Western Blot:
Rozcieńczenie 1:2,000-1:4,000 tej partii wykryło fosforylowany histon H3 w białkach ekstrahowanych kwasem z mitotycznych komórek HeLa (Katalog #17-306) traktowanych kolcemidem (pasmo 1) w porównaniu z komórkami nietraktowanymi (pasmo 2) (rysunek A).
Beadlyte Test swoistości histonowo-peptydowej:
Rozcieńczenie 1:5000 poprzedniej partii inkubowano z peptydami histonu H3 zawierającymi różne modyfikacje sprzężone z mikrosferami Luminex. (Rysunek B). Wykryto tylko peptyd zawierający fosfo-serynę 10.
Immunofluorescencja:
Reprezentatywny obraz z poprzedniej partii.
Pozytywne immunobarwienie chromosomów dla mitotycznych komórek HeLa i A431.
Immunoprecypitacja chromatyny:
Niezależne laboratorium wykazało, że poprzednia partia nadaje się do ChIP.
Rozcieńczenie 1:2,000-1:4,000 tej partii wykryło fosforylowany histon H3 w białkach ekstrahowanych kwasem z mitotycznych komórek HeLa (Katalog #17-306) traktowanych kolcemidem (pasmo 1) w porównaniu z komórkami nietraktowanymi (pasmo 2) (rysunek A).
Beadlyte Test swoistości histonowo-peptydowej:
Rozcieńczenie 1:5000 poprzedniej partii inkubowano z peptydami histonu H3 zawierającymi różne modyfikacje sprzężone z mikrosferami Luminex. (Rysunek B). Wykryto tylko peptyd zawierający fosfo-serynę 10.
Immunofluorescencja:
Reprezentatywny obraz z poprzedniej partii.
Pozytywne immunobarwienie chromosomów dla mitotycznych komórek HeLa i A431.
Immunoprecypitacja chromatyny:
Niezależne laboratorium wykazało, że poprzednia partia nadaje się do ChIP.
Anti-phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody, klon MC463 to królicze przeciwciało monoklonalne do wykrywania histonu H3 fosforylowanego seryną 10. To mAb, znane również jako H3S10p, jest specyficzne zweryfikowane przy użyciu DB i Mplex, opublikowane w recenzowanych czasopismach i zwalidowane w ChIP, IF, WB, ICC, ChIP-seq.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Histony
Biochem/physiol Actions
Histon H3 fosforylowany przy serynie 10
Spodziewana jest szeroka reaktywność krzyżowa między gatunkami
Physical form
Supernatant hodowlany w 0,05% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakty komórek 293 poddane działaniu promieniowania UV, ekstrakty komórek HeLa poddane działaniu promieniowania UV, tkanka raka piersi, ekstrakty komórek HEPG2
Ekstrakty komórek 293 poddane działaniu promieniowania UV, ekstrakty komórek HeLa poddane działaniu promieniowania UV, tkanka raka piersi, ekstrakty komórek HEPG2
routinely evaluated by immunoblot on acid extracted proteins from mitotic HeLa cells
Other Notes
Zastępuje: 05-817
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?