Przejdź do
04-841
Przeciwciało anty-ROKα/ROCK-II, klon A9W4, królicze monoklonalne
culture supernatant, clone A9W4, from rabbit
Synonim(y):
RhoA-binding kinase 2, Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase 2, Rho-associated, coiled-coil-containing protein kinase II, p150 ROK-alpha, p164 ROCK-2, ROCK-II, ROKalpha, Rock2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
A9W4, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
6
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
A9W4, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse, bovine
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Rock2(25537)
General description
150 kDa
Kinaza związana z Rho (Rho-Kinase lub ROK) została podzielona na dwie izoformy: ROKα/ROCK-II i ROKβ/ROCK-I. Te duże białka komórkowe (150-160 kDa) są zaangażowane w tworzenie włókien naprężeniowych, ogniskowych zrostów i odpowiedzi hipertonicznych serca. Obecne badania sugerują, że ROK mięśni gładkich może być zaangażowany w proces kurczliwości poprzez fosforylację MYPT1 i miozyny.
Immunogen
Białko fuzyjne znakowane 6His odpowiadające resztom 2-543 szczurzego ROKα/ROCK-II.
Application
Immunoprecypitacja:
4 μL poprzedniej partii immunoprecypitowało ROKα/ROCK-II z 500 μg lizatu PC-12.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Wykryj ROKα/ROCK-II za pomocą tego przeciwciała anty-ROKα/ROCK-II, klon A9W4 zatwierdzony do stosowania w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa z mysią i bydlęcą na podstawie homologii sekwencji.
Rozpoznaje ROKα/ROCK-II, Mr 150 kDa. Nie rozpoznaje ROKβ/ROCK-I. Można również wykryć niespecyficzne pasmo, Mr 80 kDa.
Physical form
Supernatant hodowli zawierający 0,05% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty RIPA z komórek PC-12
Routinely evaluated by Western BLot on RIPA lysates from PC-12 cells.
Western Blot Analysis: A 1:500-1:5000 dilution of this antibody detected ROKα/ROCK-II in RIPA lysates from PC-12 cells.
Other Notes
Zastępuje: 05-841
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)